2-Amino-5-iodopyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 35.2 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Formule: C₅H₅IN₂
Kookpunt: 271 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 126…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160312
CAS nummer: 20511-12-0