2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19868.03
L19868.06
L19868.03EA
23.6
EUR
L19868.03
L19868.06
2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
2-Iodo-3-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 93560-55-5
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 115569
Formule:
C₆H₆INO Smeltpunt: 57…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234181 CAS nummer: 93560-55-5 |