4-(Dimethylamino)pyridine
Leverancier: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
8.51055.0100
8.51055.0025
01-62-0004-100EA
147
EUR
01-62-0004-100
01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule:
C₇H₁₀N₂ Kookpunt: 195 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 109…111 °C Vlampunt: 124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006418 CAS nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |