2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11352.14 A11352.22
A11352.14EA 63.3 EUR
A11352.14 A11352.22
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 4214-76-0 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 120353 MDL No.: MFCD00006325
Formule: C₅H₅N₃O₂
Smeltpunt: 185…190 °C
Dichtheid: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 224 °C (435 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006325
CAS nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable