4-Amino-3-nitropyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
L19725.06
L19725.14
L19725.06EA
45.5
EUR
L19725.06
L19725.14
4-Amino-3-nitropyridine 96%
4-Amino-3-nitropyridine
Purity: 96%
CAS No.: 1681-37-4
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 383710
Formule:
C₅H₅N₃O₂ Smeltpunt: 201…205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00160304 CAS nummer: 1681-37-4 |