2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
A10665.18 A10665.09 A10665.22 A10665.30
A10665.18EA 68.3 EUR
A10665.18 A10665.09 A10665.22 A10665.30
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Purity: 98% CAS No.: 16867-03-1 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Odour: Odourless Melting Point: 166-174° Beilstein Reference: 109868 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006317
Formule: C₅H₆N₂O
Kookpunt: 250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 166…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006317
CAS nummer: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III