2,3-Dimethoxypyridine
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19624.03
L19624.06
L19624.14
L19624.03EA
28.4
EUR
L19624.03
L19624.06
L19624.14
2,3-Dimethoxypyridine
2,3-Dimethoxypyridine
CAS No.: 52605-97-7
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 98-100°/16mm
Beilstein Reference: 1526067
Formule:
C₇H₉NO₂ Kookpunt: 98…100 °C (16 mmHg) Dichtheid: 1,104 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095043 CAS nummer: 52605-97-7 |