3-Pyridone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
121851000 121855000
ACRO121851000EA 60.7 EUR
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pyridone 98%
3-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
Kookpunt: 180 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 123…130 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006378
CAS nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN: 2811
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %