3-Pyridone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13910.18 A13910.22 A13910.36
A13910.18EA 36.4 EUR
A13910.18 A13910.22 A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Formule: C₅H₅NO
Kookpunt: 180 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 125…128 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Vlampunt: 173 °C (343 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006378
CAS nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4