Pyridine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Azabenzene, Azine
9729.1 9729.2 9729.3
ROTH9729.1EA 0 EUR
ROTH9729.1 ROTH9729.2 ROTH9729.3
Pyridine
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Kookpunt: 115
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 17
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011732
CAS nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM