2-Bromo-4-methylpyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 18.7 EUR
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
2-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 87 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 218…228 °C
Dichtheid: 1,545
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082590
CAS nummer: 4926-28-7