3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
118
EUR
L19622.06
L19622.14
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Formule:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol Kookpunt: 199…200 °C Dichtheid: 1.549 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082592 CAS nummer: 3430-22-6 |