4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27884.MD H27884.03
H27884.MDEA 34.1 EUR
H27884.MD H27884.03
4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 22282-99-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.556 Odour: Characteristic Boiling Point: 76°/14mm MDL No.: MFCD03788196
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 76 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 1,45
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788196
CAS nummer: 22282-99-1