2-Chloor-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Chloro-2-picoline
152230100
152230010
ACRO152230100EA
53.5
EUR
ACRO152230100
ACRO152230010
2-Chloor-6-methylpyridine 98%
2-Chloor-6-methylpyridine
Formule:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol Kookpunt: 64…68 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1.16 g/cm³ Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006245 CAS nummer: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |