4-Acetylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-pyridyl ketone
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 24.7 EUR
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
4-Acetylpyridine 98%
4-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 212 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 13…16 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006433
CAS nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %