4-Acetylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 4-pyridyl ketone
A12015.14
A12015.22
A12015.14EA
38.2
EUR
A12015.14
A12015.22
4-Acetylpyridine ≥98%
4-Acetylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1122-54-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 107629
MDL No.: MFCD00006433
Formule:
C₇H₇NO Kookpunt: 210…212 °C Smeltpunt: 14…16 °C Dichtheid: 1,103 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006433 CAS nummer: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 |