2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Fluoro-4-picoline
L01602.06
L01602.03
L01602.06EA
87.8
EUR
L01602.06
L01602.03
2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 461-87-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4725
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 107086
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041224
Formule:
C₆H₆FN Kookpunt: 155…156 °C Dichtheid: 1,078 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041224 CAS nummer: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |