2-Fluoro-6-methylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01561.06 L01561.03
L01561.06EA 58 EUR
L01561.06 L01561.03
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 407-22-7 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 107084 MDL No.: MFCD00041226
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 140…141 °C
Dichtheid: 1,077
Vlampunt: 66 °C (150 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041226
CAS nummer: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
UN: 1993
ADR: 3,III