2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 136 EUR
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 105…106 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1.021 g/cm³
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006367
CAS nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %