2-Amino-5-methylpyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
SB01317.1 SB01317EA SB01317.50
MAYBSB01317.1EA 0 EUR
MAYBSB01317.1 MAYBSB01317EA MAYBSB01317.50
2-Amino-5-methylpyridine
2-Amino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 227,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006328
CAS nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III