2-Amino-6-methylpyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
A10444.22 A10444.36
A10444.22EA 40.6 EUR
A10444.22 A10444.36
2-Amino-6-methylpyridine 99%
2-Amino-6-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1824-81-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 107048 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006331
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 208…209 °C
Smeltpunt: 41…45 °C
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006331
CAS nummer: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II