5-Amino-2-methylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3Amino6methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3Amino6picoline
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
180
EUR
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-methylpyridine 97%
5-Amino-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formule:
C₆H₈N₂ Smeltpunt: 95…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00833389 CAS nummer: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |