2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
L15841.06 L15841.14
L15841.06EA 63.7 EUR
L15841.06 L15841.14
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 6635-86-5 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 139111
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006315
CAS nummer: 6635-86-5