3-Benzoylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16695.06 A16695.14 A16695.22
A16695.06EA 35.4 EUR
A16695.06 A16695.14 A16695.22
3-Benzoylpyridine ≥98%
3-Benzoylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5424-19-1 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 120234 MDL No.: MFCD00006394
Formule: C₁₂H₉NO
Kookpunt: 307 °C
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: 150 °C (302 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006394
CAS nummer: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3