2,2'-Bipyridyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15782.14 A15782.22 A15782.36
A15782.14EA 75.9 EUR
A15782.14 A15782.22 A15782.36
2,2'-Bipyridyl ≥99%
2,2'-Bipyridyl
Purity: 99+% CAS No.: 366-18-7 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 70° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 113089 Merck Reference: 14,3347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006212
Formule: C₁₀H₈N₂
Kookpunt: 272…273 °C
Smeltpunt: 70 °C
Dichtheid: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Vlampunt: 121 °C (249 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006212
CAS nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM