2-Bromopyrimidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CC07210.1 CC07210.10
MAYBCC07210.1EA 0 EUR
MAYBCC07210.1 MAYBCC07210.10
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Kookpunt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Smeltpunt: 56…57,5 °C
Dichtheid: >1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00014601
CAS nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7