5-Bromopyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14172.06 L14172.14 L14172.22
L14172.06EA 24.5 EUR
L14172.06 L14172.14 L14172.22
5-Bromopyrimidine ≥98%
5-Bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 4595-59-9 Molecular Formula: C4H3BrN2 Formula Weight: 158.99 Melting Point: 69-74° Beilstein Reference: 107326
Formule: C₄H₃BrN₂
Kookpunt: 168 °C (727 mmHg)
Smeltpunt: 69…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006117
CAS nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1