2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19506.03 L19506.06
L19506.03EA 56.6 EUR
L19506.03 L19506.06
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5750-76-5 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 84°/1mm Beilstein Reference: 4449 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD03788200
Formule: C₄HCl₃N₂
Kookpunt: 84 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,600
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788200
CAS nummer: 5750-76-5
UN: 1760
ADR: 8,III