2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
139490250 139491000
ACRO139490250EA 78.1 EUR
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
Kookpunt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 23…25 °C
Dichtheid: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006063
CAS nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %