2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12842.14 A12842.22
A12842.14EA 76 EUR
A12842.14 A12842.22
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3764-01-0 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Irritating Melting Point: 21-25° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 118284 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006063
Formule: C₄HCl₃N₂
Kookpunt: 213…215 °C
Smeltpunt: 21…25 °C
Dichtheid: 1,595
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006063
CAS nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
ADR: 8,III