2-Chloropyrimidine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 37.6 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂
Kookpunt: 75…76 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 62…66 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006060
CAS nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %