2-Aminopyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 40.1 EUR
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Formule: C₄H₅N₃
Kookpunt: 159 °C (186 mmHg)
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006089
CAS nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4