4-Aminopyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
H27367.MDEA
60.7
EUR
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 591-54-8
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 147-152°
MDL No.: MFCD00006112
Formule:
C₄H₅N₃ Smeltpunt: 147…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006112 CAS nummer: 591-54-8 |