2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10363.14 A10363.22
A10363.14EA 98.8 EUR
A10363.14 A10363.22
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5424-21-5 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 114295 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006064
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 219 °C
Smeltpunt: 44…47 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006064
CAS nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 1759
ADR: 8,II