4-Methylpyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13170.06 A13170.14
A13170.06EA 65.7 EUR
A13170.06 A13170.14
4-Methylpyrimidine ≥98%
4-Methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3438-46-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 105781 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006115
Formule: C₅H₆N₂
Kookpunt: 141…142 °C
Smeltpunt: 32 °C
Dichtheid: 1,030
Vlampunt: 40 °C (104 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006115
CAS nummer: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III