Pyrrole
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
SB00554.1
SB00554.10
SB00554.50
MAYBSB00554.1EA
0
EUR
MAYBSB00554.1
MAYBSB00554.10
MAYBSB00554.50
Pyrrole
Pyrrole
Formule:
C₄H₅N Kookpunt: 130…131 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 0,97 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 39 °C |
MDL Nummer:
MFCD00005216 CAS nummer: 109-97-7 EINECS: 203-724-7 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 12,08198 |