2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
252490050
252490250
ACRO252490050EA
39.5
EUR
ACRO252490050
ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formule:
C₆H₇NO Kookpunt: 220 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 88…91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005220 CAS nummer: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 91 °C |
GC | ≥98.5 % |