1-Methylpyrrole 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
127601000 127605000
127601000.EA 62.8 EUR
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrole 99+%
1-Methylpyrrole
Formule: C₅H₇N
Kookpunt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005345
CAS nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1992
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %