2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A15353.06
A15353.14
A15353.22
A15353.06EA
29.7
EUR
A15353.06
A15353.14
A15353.22
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98%
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 932-16-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Pleasant
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 111887
MDL No.: MFCD00003089
Formule:
C₇H₉NO Kookpunt: 200…202 °C Dichtheid: 1,04 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003089 CAS nummer: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |