1-Phenylpyrrole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L07973.06 L07973.14
L07973.06EA 43.1 EUR
L07973.06 L07973.14
1-Phenylpyrrole ≥99%
1-Phenylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 635-90-5 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Melting Point: 57-60° Boiling Point: 131°/30mm MDL No.: MFCD00005343
Formule: C₁₀H₉N
Kookpunt: 131 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005343
CAS nummer: 635-90-5
EINECS: 211-242-3