1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TMDS
A14304.09 A14304.18
A14304.09EA 68.3 EUR
A14304.09 A14304.18
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Purity: 97% CAS No.: 15933-59-2 Molecular Formula: C4H15NSi2 Formula Weight: 133.34 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4055 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 741869 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00025626
Formule: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133.34 g/mol
Kookpunt: 99…100 °C
Dichtheid: 0.768
Vlampunt: –3 °C (26 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025626
CAS nummer: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3 II