Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
338140100
338140500
338142500
ACRO338140100EA
33.6
EUR
ACRO338140100
ACRO338140500
ACRO338142500
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Formule:
C₆H₁₈LiNSi₂ Kookpunt: 114…116 °C Smeltpunt: 105 - 107 °C Dichtheid: 0,891 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008261 CAS nummer: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥94 % |