1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 42 EUR
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Formule: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134.33 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0.76 g/cm³
Vlampunt: –20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008256
CAS nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %