1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 3277-26-7
Molecular Formula: C4H14OSi2
Formula Weight: 134.33
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.3700
Odour: Characteristic
Melting Point: -78°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 1733364
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008256
Formule:
C₄H₁₄OSi₂ Kookpunt: 70…71 °C Smeltpunt: –78 °C Dichtheid: 0,760 Vlampunt: –26 °C (–15 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008256 CAS nummer: 3277-26-7 EINECS: 221-906-4 ADR: 3,II |