1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1H,5H-Hexamethyltrisiloxane
L16520.14
L16520.22
L16520.14EA
71.7
EUR
L16520.14
L16520.22
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Purity: 97%
CAS No.: 1189-93-1
Molecular Formula: C6H20O2Si3
Formula Weight: 208.48
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3810
Melting Point: -67°
Boiling Point: 128°
Beilstein Reference: 1746341
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039788
Formule:
C₆H₂₀O₂Si₃ Kookpunt: 128 °C Smeltpunt: –67 °C Dichtheid: 0,822 Vlampunt: 20 °C (68 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039788 CAS nummer: 1189-93-1 EINECS: 214-716-8 ADR: 3,II |