2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15866.06 A15866.14
A15866.06EA 124 EUR
A15866.06 A15866.14
2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Purity: 97% CAS No.: 13195-50-1 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.04 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 235-237° MDL No.: MFCD00022493
Formule: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208.04 g/mol
Kookpunt: 235…237 °C
Smeltpunt: 42…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022493
CAS nummer: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8