VWR® PerfectBlue Mini L Revolution, Gel Systeem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0799EA 1200 EUR
700-0799
VWR® PerfectBlue Mini L Revolution, Gel Systeem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De 'Revolution'-serie omvat een buffercirculatiesysteem, aangedreven door de elektroden zelf. Bij de kathode geproduceerde waterstofbellen passeren een diagonaal geplaatste pijp die is verbonden met de twee zijden van de tank en zorgen voor een zachte circulatie van de buffer. Het resultaat is geen pH- en ionengradiënt – zonder dat er mechanische pompen nodig zijn.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Systeem wordt standaard geleverd met 2 kammen (12 en 20 tanden, 1,5 mm dikte).