3-Methoxythiophene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 28.7 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Formule: C₅H₆OS
Kookpunt: 80…82 °C (65 mmHg)
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1,143 g/cm³
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043894
CAS nummer: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %