VWR® Midi S PerfectBlue, Gel systeem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0814EA 1150 EUR
700-0814
VWR® Midi S PerfectBlue, Gel systeem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De Midi S kan snel tot 160 monsters verwerken en is een compact, maar zeer efficiënt elektroforesesysteem. Veelzijdigheid is ingebouwd, met zes verschillende kamposities en keuze uit 10 verschillende kamtypes en -diktes. Voor snelle hantering maken speciale microtiterkammen snel laden mogelijk met een meerkanaalspipet, terwijl de effectieve, met rubber afgedichte 'eindpoorten' ervoor zorgen dat de gel rechtstreeks in de lade kan worden gegoten. Dankzij het stevige ontwerp en de rechte elektroden zijn de resultaten helder, scherp en snel, zonder 'lachende' banden.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Geleverd met 4 kammen (1,5 mm dikte, 2×17 en 2×34 tanden), deksel, gelbakje, tank, kabels en 'eindpoorten' voor gelgieten.