3-Methoxythiophene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21940.06
B21940.14
B21940.06EA
80.7
EUR
B21940.06
B21940.14
3-Methoxythiophene ≥99%
3-Methoxythiophene
Purity: 99%
CAS No.: 17573-92-1
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Recognizable
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 106404
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00043894
Formule:
C₅H₆OS Kookpunt: 60…61 °C (12 mmHg) Smeltpunt: –7 °C Dichtheid: 1,147 Vlampunt: 49 °C (120 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043894 CAS nummer: 17573-92-1 UN: 3271 ADR: 3,III |